Tlačiť
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Amino-2-methylprop-1-yl)morpholine
OR12326-1G OR12326-250MG
APOSOR12326-1GEA 270.38 EUR
APOSOR12326-1G APOSOR12326-250MG
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine 97%
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O
Mw: 158.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01714129
Číslo CAS: 6105-75-5
OSN: 2735
ADR: 8 II