Tlačiť
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12322-1G OR12322-250MG
APOSOR12322-1GEA 146.01 EUR
APOSOR12322-1G APOSOR12322-250MG
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Teplota tavenia: 279…286 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864747
Číslo CAS: 94467-73-9