Tlačiť
2-(Aminomethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxybenzylamine
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 34.9 EUR
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00870498
Číslo CAS: 932-30-9
EINECS: 213-249-7