Tlačiť
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole, (1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
OR12313-1G OR12313-250MG OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA 135.39 EUR
APOSOR12313-1G APOSOR12313-250MG APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Mw: 161.21 g/mol
Teplota tavenia: 261…263 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00457746
Číslo CAS: 20028-40-4
OSN: 3259
ADR: 8 III