Tlačiť
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[b]thiophene-7-carbaldehyde
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 EUR
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆OS
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08572207
Číslo CAS: 10134-91-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III