Tlačiť
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR12300-1G OR12300-250MG OR12300-100MG OR12300-500MG OR12300-2.5G OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA 298.02 EUR
APOSOR12300-1G APOSOR12300-250MG APOSOR12300-100MG APOSOR12300-500MG APOSOR12300-2.5G APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₅ClOS
Mw: 160.615 g/mol
Teplota varu: 120 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130092
Číslo CAS: 31555-59-6
OSN: 3265
ADR: 8 II