Tlačiť
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 561.17 EUR
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃S
Teplota tavenia: 175…177 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09702410
Číslo CAS: 906353-04-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III