Tlačiť
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 324.45 EUR
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₂S
Teplota tavenia: 176.5…178.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 10134-98-2