Tlačiť
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 48.54 EUR
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Teplota tavenia: 111…113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06797788
Číslo CAS: 74852-81-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III