Tlačiť
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 1-Methyl-2-oxindole-5-sulphonyl chloride
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 198.68 EUR
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClNO₃S
Mw: 245.69 g/mol
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08691362
Číslo CAS: 166883-20-1
OSN: 3261
ADR: 8 III