Tlačiť
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 116.33 EUR
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Vzorec: C₅H₉N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419807
Číslo CAS: 612511-81-6
OSN: 2735
ADR: 8,III