Tlačiť
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
OR1221-1G OR1221-10G OR1221-5G
APOSOR1221-1GEA 79.82 EUR
APOSOR1221-1G APOSOR1221-10G APOSOR1221-5G
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
4-Bromo-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₅BrN₂
Teplota varu: 91…93 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320501
Číslo CAS: 25676-75-9