Tlačiť
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-1G OR12144-500MG OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA 94.67 EUR
APOSOR12144-1G APOSOR12144-500MG APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂S
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02187391
Číslo CAS: 98276-75-6