Tlačiť
5-Bromo-2-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 113.12 EUR
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-methoxypyridine
5-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Mw: 188.02
Teplota varu: 80 °C/12mmHg
Hustota: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318952
Číslo CAS: 13472-85-0