Tlačiť
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-Methyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Methyl 2-[(dimethylamino)methylene]acetoacetate
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 630.16 EUR
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 66…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689663
Číslo CAS: 203186-56-5