Tlačiť
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 39.74 EUR
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Kyselina 3,5-diaminobenzoová
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota varu: 546
Teplota tavenia: 235…238 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007807
Číslo CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997