Tlačiť
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12086-1G OR12086-5G
APOSOR12086-1GEA 249.5 EUR
APOSOR12086-1G APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Vzorec: C₇H₇IN₂O₄
Teplota tavenia: 176…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689740
Číslo CAS: 1027819-68-6