Tlačiť
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 166.06 EUR
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₉N₃
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08272099
Číslo CAS: 154924-17-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III