Tlačiť
2-Amino-5-methylthiazol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylthiazol-2-ylamine
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 28.24 EUR
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-methylthiazol
2-Amino-5-methylthiazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Mw: 114.17
Teplota varu: 222
Teplota tavenia: 93…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078317
Číslo CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III