Tlačiť
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-(hydroxymethyl)piperidine
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 1536.15 EUR
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Mw: 334.24 g/mol
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689741
Číslo CAS: 937012-94-7