Tlačiť
4-Chlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 150.02 EUR
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorobenzaldehyde 98%
4-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
Teplota varu: 213…214 °C
Teplota tavenia: 45…50 °C
Hustota: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003379
Číslo CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III