Tlačiť
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 26.55 EUR
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 191 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003368
Číslo CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9