Tlačiť
4-Nitrobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 56.56 EUR
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyde 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Teplota tavenia: 103…106 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007346
Číslo CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5