Tlačiť
5-Methylisophthalic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR12006-100G OR12006-25G OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA 76.51 EUR
APOSOR12006-100G APOSOR12006-25G APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Teplota tavenia: 299…303 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013986
Číslo CAS: 499-49-0
EINECS: 207-881-2