Tlačiť
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 24.95 EUR
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006323
Číslo CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9