Tlačiť
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-p-anisic acid, 2-Nitro-4-methoxybenzoic acid
OR11932-1G OR11932-25G OR11932-5G
APOSOR11932-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11932-1G APOSOR11932-25G APOSOR11932-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₇NO₅
Teplota tavenia: 196…201 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972109
Číslo CAS: 33844-21-2