Tlačiť
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 274.38 EUR
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BN₂O₃S
Teplota tavenia: 206…210 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659877
Číslo CAS: 850568-26-2