Tlačiť
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 76.61 EUR
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₈BNO₂
Teplota tavenia: 44…50 °C
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06659917
Číslo CAS: 850567-47-4