Tlačiť
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 109.51 EUR
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₃
Teplota tavenia: 214…216 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659859
Číslo CAS: 89694-44-0