Tlačiť
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Sulphamoylbenzeneboronic acid, (4-Aminosulphonylphenyl)boronic acid
OR1186-5G OR1186-1G OR1186-10G
APOSOR1186-5GEA 331.73 EUR
APOSOR1186-5G APOSOR1186-1G APOSOR1186-10G
4-Boronobenzenesulphonamide 95%
4-Boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₈BNO₄S
Teplota tavenia: 250…256 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06659839
Číslo CAS: 613660-87-0