Tlačiť
3-Bromobenzene-1,2-diamine, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 75.01 EUR
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, Technical Grade
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C6H7BrN2
Teplota tavenia: 53…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09842434
Číslo CAS: 1575-36-6
ADR: 6.1,III