Tlačiť
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 131.17 EUR
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
2-Bromo-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263476
Číslo CAS: 59255-95-7