Tlačiť
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 63.29 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota varu: 251…253 °C
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004658
Číslo CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0