Tlačiť
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid trans_SC 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 31.52 EUR
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid trans_SC 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.18 g/mol
Teplota tavenia: 169…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004400
Číslo CAS: 537-98-4