Tlačiť
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
OR1170T-1G OR1170T-5G OR1170T-250MG
APOSOR1170T-1GEA 124.57 EUR
APOSOR1170T-1G APOSOR1170T-5G APOSOR1170T-250MG
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Vzorec: C₉H₁₄N₄O₅
Mw: 258.23 g/mol
Teplota tavenia: 214…215 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00869751
Číslo CAS: 2627-69-2
EINECS: 220-097-5