Tlačiť
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxy-5-Methoxycarbonylphenyboronic acid, (2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 223.91 EUR
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₅
Mw: 209.9916 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09800877
Číslo CAS: 221006-63-9