Tlačiť
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(3-Nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 24.95 EUR
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆N₂O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800992
Číslo CAS: 951885-28-2