Tlačiť
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
OR11675-1G OR11675-250MG
APOSOR11675-1GEA 49.74 EUR
APOSOR11675-1G APOSOR11675-250MG
1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
1-tert-Butyl-4-piperidone
Vzorec: C₉H₁₇NO
Teplota varu: 93…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411608
Číslo CAS: 1465-76-5