Tlačiť
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 175.29 EUR
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 49…51 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09801023
Číslo CAS: 460081-20-3