Tlačiť
2-Amino-5-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
OR1164-100G OR1164-25G OR1164-500G
APOSOR1164-100GEA 33.17 EUR
APOSOR1164-100G APOSOR1164-25G APOSOR1164-500G
2-Amino-5-nitropyridine
2-Amino-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 186…190 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006325
Číslo CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6