Tlačiť
2-Amino-3-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
OR1163-25G OR1163-5G
APOSOR1163-25GEA 78.22 EUR
APOSOR1163-25G APOSOR1163-5G
2-Amino-3-nitropyridine 98%
2-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Teplota tavenia: 163…167 °C
Teplota vzplanutia: 167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006314
Číslo CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0