Tlačiť
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1162-100G OR1162-25G OR1162-500G
APOSOR1162-100GEA 82.92 EUR
APOSOR1162-100G APOSOR1162-25G APOSOR1162-500G
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.05
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 164…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006940
Číslo CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6