Tlačiť
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11615-1G OR11615-5G OR11615-25G
APOSOR11615-1GEA 28.28 EUR
APOSOR11615-1G APOSOR11615-5G APOSOR11615-25G
2-Bromoisonicotinonitrile 95%
2-Bromoisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367879
Číslo CAS: 10386-27-3