Tlačiť
6-Bromo-2-naphthol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
OR1161-100G OR1161-500G OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA 84.52 EUR
APOSOR1161-100G APOSOR1161-500G APOSOR1161-1KG
6-Bromo-2-naphthol
6-Bromo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇BrO
Mw: 223.07
Teplota tavenia: 122…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004081
Číslo CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0