Tlačiť
4-Bromo-2-methoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-methoxypyridine
4-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Mw: 188.02
Teplota tavenia: 25…26 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08277268
Číslo CAS: 100367-39-3