Tlačiť
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
OR1160-1KG OR1160-500G OR1160-100G
APOSOR1160-1KGEA 169.84 EUR
APOSOR1160-1KG APOSOR1160-500G APOSOR1160-100G
2-Bromethylamine hydrobromide 98%
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec: BrCH₂CH₂NH₃Br
Mw: 204.89
Teplota tavenia: 172…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012886
Číslo CAS: 2576-47-8