Tlačiť
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
OR11594-1G OR11594-5G
APOSOR11594-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11594-1G APOSOR11594-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Teplota tavenia: 135…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09801046
Číslo CAS: 405224-23-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III