Tlačiť
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844848
Číslo CAS: 78686-79-0