Tlačiť
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11524-1G OR11524-25G OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA 24.95 EUR
APOSOR11524-1G APOSOR11524-25G APOSOR11524-5G
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
5-Amino-2-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Teplota tavenia: 96…97 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00234259
Číslo CAS: 72115-09-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III