Tlačiť
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6,7-Dichloroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, 6,7-Dichloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-5GEA 75.01 EUR
APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: >310 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078575
Číslo CAS: 25983-13-5